2,5-Dibromo-1,4-diméthoxybenzène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈Br₂O₂ Point de fusion: 144…146 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025694 Numéro CAS: 2674-34-2 |