Imprimer
1-(Hydroxyméthyl)-5,5-diméthylhydantoïne 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18297-100G OR18297-25G
APOSOR18297-100GEA 24.8 EUR
APOSOR18297-100G APOSOR18297-25G
1-(Hydroxyméthyl)-5,5-diméthylhydantoïne 97%
1-(Hydroxyméthyl)-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₆H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020866
Numéro CAS: 116-25-6
EINECS: 204-132-1