[2.2]-Paracyclophane 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₁₆ Point de fusion: 283…288 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003707 Numéro CAS: 1633-22-3 EINECS: 216-644-2 |