Imprimer
Di(acétate) de p-phénylène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18293-100G OR18293-1KG OR18293-250G
APOSOR18293-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18293-100G APOSOR18293-1KG APOSOR18293-250G
Di(acétate) de p-phénylène 98%
Di(acétate) de p-phénylène
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011643
Numéro CAS: 1205-91-0
EINECS: 214-887-9