Imprimer
1-Éthyl-4-pipéridone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18292-25G OR18292-100G
APOSOR18292-25GEA 94.4 EUR
APOSOR18292-25G APOSOR18292-100G
1-Éthyl-4-pipéridone 98%
1-Éthyl-4-pipéridone
Formule: C₇H₁₃NO
Point d'ébullition: 46…48 °C/1mmHg
Densité: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013356
Numéro CAS: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9