Acide (4-pyridylthio)acetique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇NO₂S Point de fusion: 251…260 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006424 Numéro CAS: 10351-19-6 EINECS: 233-765-6 |