Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
Formule:
C₁₀H₈O₃S Poids moléculaire: 230.21 g/mol Point de fusion: 299…301 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064964 Numéro CAS: 130-14-3 EINECS: 204-976-0 |