Imprimer
2-Quinoléinol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Quinolone
OR18280-2.5G OR18280-25G OR18280-5G
APOSOR18280-2.5GEA 21.9 EUR
APOSOR18280-2.5G APOSOR18280-25G APOSOR18280-5G
2-Quinoléinol 98%
2-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 198…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006743
Numéro CAS: 59-31-4