Imprimer
2,6-Di-tert-butyl-4-méthoxyphénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
OR18279-100G OR18279-25G
APOSOR18279-100GEA 154 EUR
APOSOR18279-100G APOSOR18279-25G
2,6-Di-tert-butyl-4-méthoxyphénol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-méthoxyphénol
Formule: C₁₅H₂₄O₂
Point d'ébullition: 135…140 °C/10mmHg
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008824
Numéro CAS: 489-01-0
EINECS: 207-693-0