1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₆Cl₂O₂ Point de fusion: 201…203 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001191 Numéro CAS: 82-43-9 EINECS: 201-420-9 |