Imprimer
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18261-100MG OR18261-1G
APOSOR18261-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR18261-100MG APOSOR18261-1G
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03428360
Numéro CAS: 1074-40-4