Imprimer
2-Bromo-4-nitrobenzoate de méthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-bromo-4-nitrobenzoate, 2-Bromobenzoic acid methyl ester
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
2-Bromo-4-nitrobenzoate de méthyle 97%
2-Bromo-4-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrNO₄
Point de fusion: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779271
Numéro CAS: 100959-22-6