Imprimer
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR18104-1G OR18104-250MG
APOSOR18104-1GEA 24.8 EUR
APOSOR18104-1G APOSOR18104-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 126.12 g/mol
Point de fusion: 146…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464254
Numéro CAS: 25016-20-0