Imprimer
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18056-1G OR18056-250MG
APOSOR18056-1GEA 24.8 EUR
APOSOR18056-1G APOSOR18056-250MG
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₆BrN₃O₂
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026989
Numéro CAS: 1000343-58-7