Imprimer
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR18054-100G OR18054-25G OR18054-5G
APOSOR18054-100GEA 219 EUR
APOSOR18054-100G APOSOR18054-25G APOSOR18054-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 99%
7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₉BrO
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179287
Numéro CAS: 32281-97-3