5-Bromo-2-chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆BrClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14584776 Numéro CAS: 1221792-18-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |