Imprimer
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-2-ethoxynicotinic acid
OR18046-1G OR18046-250MG OR18046-5G
APOSOR18046-1GEA 31.9 EUR
APOSOR18046-1G APOSOR18046-250MG APOSOR18046-5G
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Formule: C₈H₈ClNO₃
Point de fusion: 115,5…117.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07403147
Numéro CAS: 68359-07-9