Imprimer
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18002-100G OR18002-25G OR18002-5G
APOSOR18002-100GEA 157 EUR
APOSOR18002-100G APOSOR18002-25G APOSOR18002-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 216.0300 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C/8mmHg
Point de fusion: 38…41 °C
Densité: 0.803 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134555
Numéro CAS: 41085-43-2