4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2-iodonitrobenzene
Formule:
C₆H₃BrINO₂ Point de fusion: 87…89 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11505492 Numéro CAS: 112671-42-8 |