2-Bromo-m-toluidine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈BrN Point d'ébullition: 48 °C/0,03mmHg Densité: 1,489 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06411367 Numéro CAS: 54879-20-8 |