Imprimer
4-Aminoquinoline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17934-1G OR17934-5G OR17934-10G
APOSOR17934-1GEA 29 EUR
APOSOR17934-1G APOSOR17934-5G APOSOR17934-10G
4-Aminoquinoline 95+%
4-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463448
Numéro CAS: 578-68-7