Imprimer
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17924-1G OR17924-250MG
APOSOR17924-1GEA 36.4 EUR
APOSOR17924-1G APOSOR17924-250MG
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738284
Numéro CAS: 36760-19-7