Imprimer
Acide maléique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17920-100G OR17920-25G OR17920-10G
APOSOR17920-100GEA 109 EUR
APOSOR17920-100G APOSOR17920-25G APOSOR17920-10G
Acide maléique
Acide maléique
Formule: C₄H₄O₄
Poids moléculaire: 116.07 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C
Point de fusion: 132…140 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063177
Numéro CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
Indice Merck: 13,05726