Imprimer
Alcool (±)-β-aminophénéthylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
OR17907-100G OR17907-500G
APOSOR17907-100GEA 77 EUR
APOSOR17907-100G APOSOR17907-500G
Alcool (±)-β-aminophénéthylique
Alcool (±)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
Poids moléculaire: 137.18 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130145
Numéro CAS: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8 II