2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₂Br₂ClN Point de fusion: 39…43 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08687254 Numéro CAS: 137628-17-2 |