3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-5-chloropicolinonitrile
Formule:
C₆H₂BrClN₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12827549 Numéro CAS: 760207-83-8 |