4-Chloro-o-toluidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Chloro-2-méthylaniline
Formule:
C₇H₈ClN Point d'ébullition: 241 °C Point de fusion: 24…30 °C Densité: 1,19 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 124 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007842 Numéro CAS: 95-69-2 EINECS: 202-441-6 UN: 2239 ADR: 6.1,III |