2,4-Dichloro-5-méthylpyrimidine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₄Cl₂N₂ Point d'ébullition: 108…109 °C/11mmHg Point de fusion: 26…28 °C Densité: 1,39 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 113 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00023197 Numéro CAS: 1780-31-0 EINECS: 217-227-8 UN: 3261 ADR: 8,II |