Imprimer
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17851-1G OR17851-25G OR17851-5G
APOSOR17851-1GEA 26.1 EUR
APOSOR17851-1G APOSOR17851-25G APOSOR17851-5G
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine 98%
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646174
Numéro CAS: 3512-75-2