Imprimer
2-Bromoquinoleine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17842-1G OR17842-25G OR17842-5G
APOSOR17842-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17842-1G APOSOR17842-25G APOSOR17842-5G
2-Bromoquinoleine 97%
2-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Point de fusion: 47…48 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234480
Numéro CAS: 2005-43-8