Imprimer
2-(Bromomethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR17841-1G OR17841-250MG
APOSOR17841-1GEA 55.1 EUR
APOSOR17841-1G APOSOR17841-250MG
2-(Bromomethyl)quinoline
2-(Bromomethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062399
Numéro CAS: 5632-15-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III