Imprimer
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17833-1G OR17833-5G
APOSOR17833-1GEA 21.5 EUR
APOSOR17833-1G APOSOR17833-5G
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine
Formule: C₁₅H₁₀Cl₂N₄O₂
Point de fusion: 159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839838
Numéro CAS: 150728-13-5