Imprimer
2,5-Dibromo-3-hexylthiophène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR17832-25G OR17832-1G OR17832-5G
APOSOR17832-25GEA 231 EUR
APOSOR17832-25G APOSOR17832-1G APOSOR17832-5G
2,5-Dibromo-3-hexylthiophène 98%
2,5-Dibromo-3-hexylthiophène
Formule: C₁₀H₁₄Br₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274313
Numéro CAS: 116971-11-0