Imprimer
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17827-25G OR17827-5G OR17827-100G
APOSOR17827-25GEA 71.2 EUR
APOSOR17827-25G APOSOR17827-5G APOSOR17827-100G
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Formule: C₆H₇NO₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078393
Numéro CAS: 24605-36-5
EINECS: 246-349-4