Imprimer
Iodure de 1-aminopyridinium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Aminopyridine HI
OR17820-100G OR17820-25G
APOSOR17820-100GEA 217 EUR
APOSOR17820-100G APOSOR17820-25G
Iodure de 1-aminopyridinium 98%
Iodure de 1-aminopyridinium
Formule: C₅H₇IN₂
Poids moléculaire: 222.03 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051893
Numéro CAS: 6295-87-0