Imprimer
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17819-100G OR17819-25G OR17819-5G
APOSOR17819-100GEA 178 EUR
APOSOR17819-100G APOSOR17819-25G APOSOR17819-5G
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄Cl₂IN
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08533279
Numéro CAS: 697-90-5