Imprimer
Acide 3-bromo-5-méthoxybenzoïque 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17818-1G OR17818-25G OR17818-5G
APOSOR17818-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17818-1G APOSOR17818-25G APOSOR17818-5G
Acide 3-bromo-5-méthoxybenzoïque 99%
Acide 3-bromo-5-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇BrO₃
Point de fusion: 192…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00266858
Numéro CAS: 157893-14-6