Imprimer
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methylbenzene-1,4-diamine
OR1775-1G OR1775-250MG
APOSOR1775-1GEA 174 EUR
APOSOR1775-1G APOSOR1775-250MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formule: C₁₃H₁₆N₄
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202978
Numéro CAS: 220844-79-1