1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formule:
C₁₂H₂₂BNO₂ Point de fusion: 72…76 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11506069 Numéro CAS: 454482-11-2 |