Imprimer
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17708-100MG OR17708-250MG
APOSOR17708-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR17708-100MG APOSOR17708-250MG
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Formule: C9H6N2O
Point de fusion: 130…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00805834
Numéro CAS: 130345-50-5