Imprimer
Quinoxaline-6-acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17707-1G OR17707-250MG
APOSOR17707-1GEA 0 EUR
APOSOR17707-1G APOSOR17707-250MG
Quinoxaline-6-acetic acid
Quinoxaline-6-acetic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09880609
Numéro CAS: 473932-16-0