Imprimer
5-Chloro-o-toluidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR17697-100G OR17697-500G OR17697-25G
APOSOR17697-100GEA 31.9 EUR
APOSOR17697-100G APOSOR17697-500G APOSOR17697-25G
5-Chloro-o-toluidine 98%
5-Chloro-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 236…238 °C
Point de fusion: 20…22 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007779
Numéro CAS: 95-79-4
UN: 3429
ADR: 6.1,III