Imprimer
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17657-5G OR17657-25G OR17657-100G
APOSOR17657-5GEA 0 EUR
APOSOR17657-5G APOSOR17657-25G APOSOR17657-100G
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
2-Bromo-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Point de fusion: 75…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780668
Numéro CAS: 29632-73-3