Imprimer
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17656-1G OR17656-250MG OR17656-50MG
APOSOR17656-1GEA 206 EUR
APOSOR17656-1G APOSOR17656-250MG APOSOR17656-50MG
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
1-Amino-5-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226920
Numéro CAS: 852570-80-0