Imprimer
4-Bromo-6-methylisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17654-1G OR17654-250MG
APOSOR17654-1GEA 88.6 EUR
APOSOR17654-1G APOSOR17654-250MG
4-Bromo-6-methylisoquinoline
4-Bromo-6-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Poids moléculaire: 222.0812 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922845
Numéro CAS: 1204298-52-1