Imprimer
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Formylindazole, 1H-Indazole-4-carboxaldehyde, 4-Formyl-1H-indazole
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 55.1 EUR
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Point de fusion: 166…167 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06738279
Numéro CAS: 669050-70-8