Imprimer

Alcool 4-bromo-α-méthylbenzylique 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol

OR17616-100G OR17616-25G OR17616-500G
APOSOR17616-100GEA 198 EUR
APOSOR17616-100G APOSOR17616-25G APOSOR17616-500G
Alcool 4-bromo-α-méthylbenzylique 98%
Alcool 4-bromo-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉BrO
Point d'ébullition: 119…121 °C/7mmHg
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004514
Numéro CAS: 5391-88-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR