Imprimer
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17609-100G OR17609-25G OR17609-5G
APOSOR17609-100GEA 51.5 EUR
APOSOR17609-100G APOSOR17609-25G APOSOR17609-5G
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₄
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311247
Numéro CAS: 15177-67-0