Imprimer

2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR17603-1G OR17603-250MG
APOSOR17603-1GEA 0 EUR
APOSOR17603-1G APOSOR17603-250MG
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Formule: C₈H₇ClN₂O
Point de fusion: 165…168 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051945
Numéro CAS: 15965-54-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR