Imprimer
7-Bromoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17561-25G OR17561-5G OR17561-1G
APOSOR17561-25GEA 87 EUR
APOSOR17561-25G APOSOR17561-5G APOSOR17561-1G
7-Bromoquinoline
7-Bromoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
Poids moléculaire: 208.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03695823
Numéro CAS: 4965-36-0